Learn More
Isopropylalkohol, steril, hergestellt mit USP-Wasser zu Injektionszwecken, 70 % Lösung, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528794 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gl
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
3.80 Liter
Artikelnummer. 15528794
Marke: Avantor J.T.Baker P00203
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropylalkohol
Namenshinweis Steril, hergestellt mit USP-Wasser, für Injektionszwecke
CAS 67-63-0
Menge 1 gl
Flammpunkt 18.00 °C
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 0.85 kg
Summenformel C3H8O
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC-Name Propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) 70 % Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.