Learn More
Isopropanol, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10091304
Isopropanol, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10091304
1 L, Weithalsflasche, braun
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
Artikelnummer. 10091304
Marke: Fisher Chemical A4611
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
2-Propanol, > –99,90 %, C3H8O, CAS-Nummer-67-63-0, Petrohol, Isopropylalkohol, Isopropanol, Sec-Propyl-Alkohol, Dimethylcarbinol, 2-Hydroxypropan, Hartosol, 2-Propanol, Alkolave, Avantin, 4 l, Report AU bei 254 nm, Report AU bei 210 nm, Report AU bei 230 nm, Report AU bei 220 nm
2-Propanol, > –99,90 %, C3H8O, CAS-Nummer-67-63-0, Petrohol, Isopropylalkohol, Isopropanol, Sec-Propyl-Alkohol, Dimethylcarbinol, 2-Hydroxypropan, Hartosol, 2-Propanol, Alkolave, Avantin, 4 l, Report AU bei 254 nm, Report AU bei 210 nm, Report AU bei 230 nm, Report AU bei 220 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer 11674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
pH 7
Schmelzpunkt -89.5°C
Extinktion Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Farbe Farblos
Dichte 0.785g/cm³
Siedepunkt 81°C
Menge 1 L
Identifizierung Pass Test
Verpackung Weithalsflasche, braun
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Also meets ACS specifications
Prozentgehaltsbereich Assay: ≥99.90%
Rückstand nach Verdampfung 1ppm max.
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 43mmHg at 20°C
Viskosität 2.27 mPaS at 20°C
Wasser 0.05% max.
Merck Index 15, 5254
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99.90%
Güte OPTIMA™ LC-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iso-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isopropanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropanol, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical™ >