Learn More
Isopropanol, molekularbiologischer Gütegrad, Fisher BioReagents
37.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21958" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21958" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
HDPE-Flasche
Beschreibung
Für die Fällung von Nukleinsäuren
UltraPure-Reagenz, das in grundlegenden Anwendungen wie Aufreinigung und Ausfällung von Nukleinsäuren und Proteinen sowie Konservierung biologischer Präparate eingesetzt werden kann.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropanol |
pH | 7 |
Schmelzpunkt | -89.5 °C |
Extinktion | 0.015 max. AU bei 254 nm, 0.10 max. AU bei 230 nm, 0.20 max. AU bei 220 nm, 1.00 max. AU bei 205 nm |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.785 g/cm³ |
Siedepunkt | 81 °C |
Menge | 500 ml |
Verpackung | HDPE-Flasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Isopropanol, Molecular Biology Grade
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P338-Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropanol