Learn More
2-Propanol, molekularbiologischer Gütegrad, Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 17150576
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
2-Propanol, molekularbiologischer Gütegrad, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 17150576
2.5 L
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 L
4 L
Artikelnummer. 17150576
Marke: Fisher BioReagents BP2618212
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Nukleinsäure-Ausfällungen
Für Nukleinsäure-Ausfällungen
UltraPure-Reagenz, das in grundlegenden Anwendungen wie Aufreinigung und Ausfällung von Nukleinsäuren und Proteinen sowie Konservierung biologischer Präparate eingesetzt werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropanol
pH 7
Schmelzpunkt -89,5 °C
Extinktion 0.015 AU max. at 254nm, 0.10 AU max. at 230nm, 0.20 AU max. at 220nm, 1.00 AU max. at 205nm
Farbe Farblos
Dichte 0.785g/cm³
Siedepunkt 81°C
Menge 2.5 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Brechungsindex 1.3740 to 1.3760 (at 25°C)
Prozentgehaltsbereich ≥99.9 %
Rückstand nach Verdampfung 1ppm max.
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 43mmHg at 20°C
Viskosität 2.27 mPa/s at 20°C
Wasser 0.05% max.
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol, Molecular Biology Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P338-Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: isopropanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Propanol, molekularbiologischer Gütegrad, Fisher BioReagents™ >