Learn More
Isopropanol, hochrein, SLR, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10306390
Isopropanol, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10306390
25 l, Metallbehälter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 l
5 l
25 L
25 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallbehälter
Artikelnummer. 10306390
Marke: Fisher Chemical P/7490/25
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isopropanol, hochrein, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer 11674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
pH 7
Schmelzpunkt -89.5 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 81 °C
Menge 25 l
Verpackung Metallbehälter
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 43 W bei 20 °C
Viskosität 2.27 mPa*s bei 20 °C
Formelmasse 60.1 mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propan-2-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Propan-2-ol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropanol, hochrein, SLR, Fisher Chemical™ >