Learn More
Isopropanol, 99.5 %, für Gradienten-HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropanol |
Schmelzpunkt | -89.5°C |
Extinktion | (1 cm cell vs HPLC grade water), (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm, 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.01 max. at 250nm, 0.05 max. at 240nm, 0.1 max. at 230nm, 0.2 max. at 220nm, cut off at 205nm |
Farbe | farblos |
Azidität | 0.0001 meq/g max. |
Alkalinität | 0.0001 meq/g max. |
Dichte | 0.7850g/mL |
Siedepunkt | 81.0°C to 83.0°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 12°C |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2497396 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 383920025,383920010 |
2421593 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 383920025,383920010 |
2405394 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 383920025,383920010 |
2403235 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 383920025,383920010 |
2400447 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 383920025,383920010 |
Sicherheit und Handhabung
- Isopropanol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
57Stunden
14Minuten
56Sekunden
38Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%