Learn More
Isopropanol, 99.5+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10111733
Isopropanol, 99.5+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10111733 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Metallfass
Artikelnummer. 10111733
Marke: Thermo Scientific Acros 389710025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropanol
Schmelzpunkt -89.5°C
Dichte 0.7850g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 83.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3760 to 1.3780
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Relative Dichte 0.785
Strukturformel (CH3)2CHOH
Viskosität 2.27 mPa.s (20°C)
Wasser 0.2% max.
Merck Index 15, 5254
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number389710250,389710100,389710025
ChargennummerA0460624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number389710250,389710100,389710025
ChargennummerA0457992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog Number389710250,389710100,389710025
ChargennummerA0455758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2023 Catalog Number389710250,389710100,389710025
ChargennummerA0395062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number389710250,389710100,389710025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Isopropanol, 99.5+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >