Learn More
Isopren, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448850
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-79-5, 98-29-3
Summenformel C5H8
Molekulargewicht (g/mol) 68.11
MDL-Nummer MFCD00008600
InChI-Schlüssel RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
PubChem CID 6557
ChEBI CHEBI:35194
IUPAC-Name 2-Methylbuta-1,3-dien
SMILES CC(=C)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoprene
Schmelzpunkt -146.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6800g/mL
Siedepunkt 34.0°C
Flammpunkt −48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHC(CH3)=CH2
Brechungsindex 1.4205 to 1.4225
Menge 100 mL
Beilstein 01, 252
Fieser 13,196
Merck Index 15, 5247
Relative Dichte 0.68
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,oils/fat
Stabilisator 100 to 250ppm 4-tert-butylcatechol
Viskosität 0.225 mPa.s (15°C)
Formelmasse 68.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit