Learn More
Merck Isopore™ Membrane Filters, 0.4 μm
Zur Analyse von luftübertragenen Kontaminanten und anderen Partikeln mit optischer oder Elektronenmikroskopie. Isopore™ Polycarbonat-Membranfilter haben eine glatte, glasähnliche Oberfläche zur besseren Beobachtung der Probe. Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen/Flussraten, Durchmessern und Farben.
182.00 € - 745.00 €
Spezifikation
Filtertyp | Siebfilter |
---|---|
Material | Polycarbonat |
Typ | Filtermembranen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Porengröße | Bubble Point | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Porengröße | Bubble Point | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10557682
|
Merck
HTTP14250 |
142 mm | Weiß | 0,4 μm | 29 psi |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10752381
|
Merck
HTTP01300 |
13 mm | Weiß | 0,4 μm | 29 psi |
183.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10687891
|
Merck
HTBP01300 |
13 mm | Schwarz | 0,4 μm | 29 psi |
182.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10350181
|
Merck
RTTP01300 |
13 mm | Weiß | 1,2 μm | 8,5 psi |
182.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10084500
|
Merck
HTTP02500 |
25 mm | Weiß | 0,4 μm | 29 psi |
279.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10074530
|
Merck
HTBP02500 |
25 mm | Schwarz | 0,4 μm | 29 psi |
321.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10116570
|
Merck
HTTP03700 |
37 mm | Weiß | 0,4 μm | ≥1,5 bar |
297.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10657301
|
Merck
HTTP04700 |
47 mm | Weiß | 0,4 μm | 29 psi |
328.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10339940
|
Merck
HTBP04700 |
47 mm | Schwarz | 0,4 μm | 29 psi |
745.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10024330
|
Merck
HTTP09030 |
90 mm | Weiß | 0,4 μm | 29 psi |
255.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10480221
|
Merck
RTTP14250 |
142 mm | Weiß | 1,2 μm | 8,5 psi |
695.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Zur Analyse von luftübertragenen Kontaminanten und anderen Partikeln mit optischer oder Elektronenmikroskopie.Isopore™ Membranfilter aus Polycarbonat haben eine glatte, glasähnliche Oberfläche, wodurch Proben besser sichtbar sind.Erhältlich mit verschiedenen Porengrößen/Flussraten, Durchmessern und Farben.
The Isopore™ membrane is a polycarbonate, track-etched screen filter recommended for all analyses in which the sample is viewed on the surface of the membrane. Isopore™ membrane offers distinct advantages for the analysis of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. The Isopore™ membrane is composed of polycarbonate film, which has a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. The unique manufacturing process of the membrane ensures a precise pore diameter and a consistent pore size for accurate separation of samples by size. Matched-weight filters are not usually required because of low, constant tar and ash weights.Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore™ membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Spezifikation
Siebfilter | |
Polycarbonat | |
Filtermembranen |