Learn More
Isophthalsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.11 € - 72.36 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 121-91-5 |
---|---|
Summenformel | C8H6O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 166.13 |
MDL-Nummer | MFCD00002516 |
InChI-Schlüssel | QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj |
PubChem CID | 8496 |
ChEBI | CHEBI:30802 |
IUPAC-Name | Benzol-1,3-Dicarbonsäure |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10479040
|
Thermo Scientific Acros
122650050 |
5 g | Glasflasche |
22.11 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10277693
|
Thermo Scientific Acros
122655000 |
500 g | Kunststoffflasche |
27.54 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10755761
|
Thermo Scientific Acros
122650020 |
2 kg | Kunststoffflasche |
72.36 €
2 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
121-91-5 | |
166.13 | |
QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N | |
8496 | |
Benzol-1,3-Dicarbonsäure |
C8H6O4 | |
MFCD00002516 | |
isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj | |
CHEBI:30802 | |
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O |
Spezifikation
Isophthalic acid | |
341.0°C to 343.0°C | |
Echt | |
C8H6O4 | |
MFCD00002516 | |
15, 5243 | |
Solubility in water: 0.01g/100mL (25 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol and glacial acetic acid,practically insoluble in benzene and petroleum,ether | |
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O | |
166.13 | |
CHEBI:30802 | |
99% |
121-91-5 | |
Weiß | |
99% | |
C6H4(CO2H)2 | |
09, 832 | |
isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj | |
QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N | |
Benzol-1,3-Dicarbonsäure | |
8496 | |
166.13 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 204-506-4
Produktidentifikator
- Isophthalic acid