Learn More
Isopentylnitrit, 97 %, stab. Mit 0.2 % wasserfr. Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368805
Isopentylnitrit, 97 %, stab. Mit 0.2 % wasserfr. Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368805
500 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11368805
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13909.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isopentyl nitrite is used in the conversion of 2,6-disubstituted phenols to diphenoquinones and aminophenols to quinone diazides. It acts as an oxidant and nitrosating agent. It finds application in aromatic arylation, deamination of arylamines using tetrahydrofuran as a hydrogen donor. It is also useful for the preparation of benzyne using anthranilic acid. It is an antihypertensive and vasodilator to treat heart diseases such as angina and an antidote for cyanide poisoning. Further, it is used as a solvent and cleaning agent for a printed circuit board. In addition to this, it is considered to be a replacement for freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Chloroform und Äther. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft-, feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Alkohol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-46-3
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00002057
InChI-Schlüssel OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
IUPAC-Name 3-Methylbutylnitrit
SMILES CC(C)CCON=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopentyl nitrite
Namenshinweis stabilized with 0.2% anhyd. sodium carbonate
Dichte 0.875
Siedepunkt 95°C to 100°C
Flammpunkt −20°C (−4°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.387
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1113
Beilstein 969510
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,5123
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Isopentylnitrit, 97 %, stab. Mit 0.2 % wasserfr. Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals >