Learn More
Isopentylnitrit, 97 %, stab. Mit 0.2 % wasserfr. Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343307
Isopentylnitrit, 97 %, stab. Mit 0.2 % wasserfr. Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343307
25 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11343307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13909.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isopentyl nitrite is used in the conversion of 2,6-disubstituted phenols to diphenoquinones and aminophenols to quinone diazides. It acts as an oxidant and nitrosating agent. It finds application in aromatic arylation, deamination of arylamines using tetrahydrofuran as a hydrogen donor. It is also useful for the preparation of benzyne using anthranilic acid. It is an antihypertensive and vasodilator to treat heart diseases such as angina and an antidote for cyanide poisoning. Further, it is used as a solvent and cleaning agent for a printed circuit board. In addition to this, it is considered to be a replacement for freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Chloroform und Äther. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft-, feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Alkohol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-46-3
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00002057
InChI-Schlüssel OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
IUPAC-Name 3-Methylbutylnitrit
SMILES CC(C)CCON=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopentyl nitrite
Namenshinweis stabilized with 0.2% anhyd. sodium carbonate
Dichte 0.875
Siedepunkt 95°C to 100°C
Flammpunkt −20°C (−4°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.387
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1113
Beilstein 969510
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,5123
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog NumberL13909.AP,L13909.AE,L13909.AC,L13909.PI
Chargennummer10251983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberL13909.AP,L13909.AE,L13909.AC
Chargennummer10250332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog NumberL13909.AP,L13909.AE,L13909.AC
Chargennummer10246085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2023 Catalog NumberL13909.AC
Chargennummer10213662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL13909.AP,L13909.AE,L13909.AC
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopentyl nitrite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isopentyl nitrite
Name des Produkts
Isopentylnitrit, 97 %, stab. Mit 0.2 % wasserfr. Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals >