Learn More
Isonicotinoylchloridhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043813
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39178-35-3
Summenformel C6H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 178.01
MDL-Nummer MFCD00012830
InChI-Schlüssel BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl
PubChem CID 12262826
IUPAC-Name Pyridin-4-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Schmelzpunkt 153.0°C to 161.0°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Beilstein 22, 46
Formelmasse 178.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver