Learn More
Micronova™ Isolator Tool™ Überzüge
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3499745 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum, Gummiband
Mikrofaser, Polyester, Polyamid, Gummiband
Texturiertes Polyester, Polysorb
Vliesstoff Polyamid, Innen Schaumstoff, Polyester, Gummiband
Vliesstoff Polyamid, Polyester, Gummiband
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 13198665
Marke: Micronova™ ITC6209
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Lässt sich über Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie schieben. Die Micronova™ Isolator Tool™ Schutzbezüge sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Trägt zu Vereinfachung der Reinigung gemäß USP 797 bei
Das Micronova Isolatormaterial ist mit einer Auswahl an Platten aus Edelstahl oder Kunststoff erhältlich. Die Moppaufsätze sind in einer Reihe von Materialien mit optionaler Schaumstoffschicht erhältlich, die das Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert. Für den Einsatz mit Universalgriffen der Serie SSU oder Gewindegriffe der Serie STA, die durch kleine Passagen passen und eine längere Reichweite ermöglichen.
  • Isolatormaterial mit verschiedenen Aufsätzen
  • Ergonomische Reinigung von Isolatoren, Hauben, RABS und anderen kleinen Geräten
  • Modulare, erweiterbare Griffe passen durch kleine Passagen und erhöhen die Reichweite
  • Abgewinkelter Kopfadapter mit 360°-Drehgelenk für einfaches Auftragen von Reinigungsmittel
  • Der Edelstahladapter (QDIT) ist für den Einsatz mit QD Griffen der Serie SSU konzipiert
  • Der Kunststoffadapter (QPIT) ist für den Einsatz mit Griffen mit ACME-Gewinde konzipiert
  • Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich
    • NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
    • PolySorb — 100 % strukturierter Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmittel
    • MegaTex — 100 % Polyamid-Vlies, saugfähig, mit sanft scheuernder Oberfläche
    • Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, hohe Saugfähigkeit und Effektivität im nassen und trockenen Zustand
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Abmessungen 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in.)
Produkttyp Isolator-Reinigungswerkzeugbezug
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 22,9 cm
Breite (metrisch) 5,1 cm
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 50/Karton
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Geräte) Isolatoren, Einschluss- und Biohauben in Reinraum- und Pufferbereichen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von BSC, Hauben, Isolatoren und anderen Geräten.
Color-coded No
Material Vliesstoff Polyamid, Polyester, Gummiband