Learn More
Isohexan, enthält <5 % n-Hexan, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isohexane |
Schmelzpunkt | -154.0°C |
Dichte | 0.6600g/mL |
Siedepunkt | 60.0°C |
Flammpunkt | −23°C |
Strukturformel | CH3CH2CH2CH(CH3)2 |
Brechungsindex | 1.3700 to 1.3720 |
Menge | 1 L |
Relative Dichte | 0.66 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol |