Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- In den Größen S bis XXXL lieferbar
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
- Gebundene innere Säume. Elastischer Bund hinten für gute Passform
- Tyvek™-beschichtete elastische Daumenschlaufen
- Tunnelelastizierung an Handgelenken und Knöcheln
- Reißverschluss vorne
- Sturmklappe
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | Klein |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Gummizüge an der Rückseite |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Verschlusstyp | Reißverschluss vorne |
Saumtyp | Gebunden |
Mehr anzeigen |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur