Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15644904 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 15644904
Marke: DuPont™ D15429690
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sauber verarbeitet für maximale Reinheit, durch Gammabestrahlung sterilisiert. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer. Atmungsaktiv und fusselarm.
  • In den Größen S bis XXXL lieferbar
  • Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
  • Gebundene innere Säume. Elastischer Bund hinten für gute Passform
  • Tyvek™-beschichtete elastische Daumenschlaufen
  • Tunnelelastizierung an Handgelenken und Knöcheln
  • Reißverschluss vorne
  • Sturmklappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe 3 Extragroß
Material HDPE
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Gummizüge an der Rückseite
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss vorne
Saumtyp Gebunden
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität Sauber verarbeitet und gammasterilisiert mit SAL von 10-6 (ISO 11137-1), vollständige Rückverfolgbarkeit auf allen sterilisierten Kleidungsstücken mit verfügbaren Sterilitätszertifikaten, geeignet für den Einsatz in Reinräumen der GMP-Klasse A/B (ISO-Klasse 5), Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Substanzen), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
Zertifizierungen/Konformität (Europa) GMP class A/B, Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2
Modell D15429690
Größe (metrisch) Brustkorb 124 bis 132 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie und andere kritische oder kontrollierte Umgebungen
Menge 25/Pckg.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.