Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Überschuhe
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Beschreibung
- In den Größen S bis XL lieferbar.
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert.
- Gebundene innere Säume.
- Tunnelelastizierung an Schienbein und Knöcheln.
- Knöchelbänder.
- Gripper™-Sohlen bieten eine verbesserte Rutschfestigkeit und Robustheit.
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Klein |
Material | Tyvek™ IsoClean™ |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Sohlenart | Gripper™ |
Saumtyp | Gebundene innere Säume |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinräume in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen. |
Zertifizierung/Konformität | Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert mit SAL von 10-6 (ISO 11137-1), geeignet für den Einsatz in Reinräumen der GMP Klasse A/B (ISO-Klasse 5), PSA-Kategorie I |
Verpackungsmenge | 100/Pckg. |
Mehr anzeigen |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.