Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterile Haube mit Zugbändern
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe: Universal
Beschreibung
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
- Gebundene Nähte
- Gebundene Haubenöffnung für geringen Partikelabwurf
- Vollständige Gesichtsöffnung
- Bänder mit Schlaufen für eine verstellbare Passform
- Weiß, Einheitsgröße
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Haube mit Zugbändern |
Größe | Universal |
Material | Tyvek™ Flashspun HDPE |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Bindebänder mit Schlaufen |
Einwegprodukt | Ja |
Modell | Gebunden |
Saumtyp | Gebunden |
Sterilität | Steril |
Zertifizierung/Konformität | ISO 11137-1, PSA-Kategorie I |
Mehr anzeigen |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterile Haube mit Zugbändern >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur