Learn More
DuPont™ IsoClean™ Laborkittel mit Nackenbindung
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Packungsgröße:
30 Stück
Beschreibung
- Modell: IC 270 B WH MS
- Gebundene Innennähte
- Getunnelt an Handgelenken
- Schnappverschluss vorne
- Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Aseptisch gefaltet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kittel |
| Größe | Größe 2X |
| Material | Tyvek™ IsoClean™ |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss vorn |
| Stulpenform | Getunnelt an Handgelenken |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Kragenform | Gebunden |
| Saumtyp | Gebunden |
| Mehr anzeigen |
Der Anwender sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.