Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterile Haube mit elastischem Kopfband
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
:
Größe: Universal
Beschreibung
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert.
- Elastisches Kopfband.
- Einheitsgröße passt den meisten
- Lieferbar in Weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraum-Baretthaube |
| Größe | Universal |
| Material | Tyvek™ Flashspun HDPE |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Modell | D15466053 |
| Sterilität | Steril |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 11137-1, PSA-Kategorie 1 |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt |
| Menge | 250/Pckg. |
| Mehr anzeigen |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.