Learn More
Alfa Aesar™ Isobutylnitrit, 95 %, stab. mit Kaliumcarbonat Artikelnummer.: 15468829
Alfa Aesar™ Isobutylnitrit, 95 %, stab. mit Kaliumcarbonat
Artikelnummer. 15468829
25mL
Click to view available options
Menge:
25mL
Artikelnummer. 15468829
Marke: Alfa Aesar™ L05259.AC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl nitrite
Namenshinweis stabilized with potassium carbonate
CAS 542-56-3
Siedepunkt 66°C to 67°C
Flammpunkt −21°C (−5°F)
Summenformel C4H9NO2
Strukturformel (CH3)2CHCH2ONO
MDL-Nummer MFCD00002056
Menge 25mL
UN-Nummer UN2351
Beilstein 1699518
Merck Index 14,5149
Synonym isobutyl nitrite, isobutylnitrite, nitrous acid, 2-methylpropyl ester, nitrous acid, isobutyl ester, blackjack, isobutylnitrit, unii-gw9wab6qom, ccris 1099, ibn, nitrous acid 2-methylpropyl ester
InChI-Schlüssel APNSGVMLAYLYCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CON=O
IUPAC-Name 2-Methylpropylnitrit
Molekulargewicht (g/mol) 103.121
PubChem CID 10958
ChEBI CHEBI:46643
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW06D049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
ChargennummerW29C054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
ChargennummerJ10S031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
ChargennummerG10S013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
ChargennummerG10Z001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alfa Aesar™ Isobutylnitrit, 95 %, stab. mit Kaliumcarbonat >