Learn More
Benzoesäureisobutylester, 99 %, Thermo Scientific™
20.10 € - 133.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 120-50-3 |
---|---|
Summenformel | C11H14O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 178.23 |
MDL-Nummer | MFCD00048344 |
InChI-Schlüssel | KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | isobutyl benzoate, benzoic acid, isobutyl ester, benzoic acid, 2-methylpropyl ester, unii-kq6xz9wjii, isobutyl benzoate natural, fema no. 2185, kq6xz9wjii, benzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, isobutyl ester 6ci,7ci,8ci, iso-butyl benzoate |
PubChem CID | 61048 |
ChEBI | CHEBI:87500 |
IUPAC-Name | 2-Methylpropylbenzoat |
SMILES | CC(C)COC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
120-50-3 | |
178.23 | |
KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N | |
61048 | |
2-Methylpropylbenzoat |
C11H14O2 | |
MFCD00048344 | |
isobutyl benzoate, benzoic acid, isobutyl ester, benzoic acid, 2-methylpropyl ester, unii-kq6xz9wjii, isobutyl benzoate natural, fema no. 2185, kq6xz9wjii, benzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, isobutyl ester 6ci,7ci,8ci, iso-butyl benzoate | |
CHEBI:87500 | |
CC(C)COC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Isobutyl benzoate | |
0.994 | |
96°C (204°F) | |
1.494 | |
2045961 | |
KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methylpropylbenzoat | |
61048 | |
178.23 |
120-50-3 | |
242°C | |
C11H14O2 | |
MFCD00048344 | |
isobutyl benzoate, benzoic acid, isobutyl ester, benzoic acid, 2-methylpropyl ester, unii-kq6xz9wjii, isobutyl benzoate natural, fema no. 2185, kq6xz9wjii, benzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, isobutyl ester 6ci,7ci,8ci, iso-butyl benzoate | |
CC(C)COC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
178.23 | |
CHEBI:87500 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 204-401-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DH4185000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only