Learn More
Benzoesäureisobutylester, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11458870
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-50-3
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD00048344
InChI-Schlüssel KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl benzoate, benzoic acid, isobutyl ester, benzoic acid, 2-methylpropyl ester, unii-kq6xz9wjii, isobutyl benzoate natural, fema no. 2185, kq6xz9wjii, benzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, isobutyl ester 6ci,7ci,8ci, iso-butyl benzoate
PubChem CID 61048
ChEBI CHEBI:87500
IUPAC-Name 2-Methylpropylbenzoat
SMILES CC(C)COC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl benzoate
Dichte 0.994
Siedepunkt 242°C
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.494
Menge 25 g
Beilstein 2045961
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%