Learn More
Isobutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11476286
Isobutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476286
2500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11476286
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23091.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for the liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful in the production of renewable chemicals and fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isobutanol ist ein Reagenz, das in organischen Reaktionen verwendet wird. Wird bei der Synthese neuer fluorinierender Reagenzien verwendet. Kommt auch in der Lipase-katalysierten Produktion von Bjodiesel als Energiequelle zum Einsatz. Dient als Katalysator für die Flüssigphasenveresterung von Essigsäure durch Ionenaustauscherharze. Die Dehydrierung von fermentiertem Isobutanol ist bei der Herstellung von erneuerbaren Chemikalien und Kraftstoffen nützlich.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Diethylether. Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Alle Zündquellen vermeiden. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-83-1
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004740
InChI-Schlüssel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC-Name 2-Methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutanol
pH 7
Schmelzpunkt -108°C
Dichte 0.802
Siedepunkt 107°C to 108°C
Menge 2500 mL
Flammpunkt 28°C (82°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.396
Strukturformel (CH3)2CHCH2OH
UN-Nummer UN1212
Beilstein 1730878
Merck Index 14,5131
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB23091.AP,B23091.0F
Chargennummer10249499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog NumberB23091.AP,B23091.0F
Chargennummer10248397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Catalog NumberB23091.AP,B23091.0F
ChargennummerW28I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberB23091.AP,B23091.0F
Chargennummer10241366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog NumberB23091.AP,B23091.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isobutyl alcohol
Name des Produkts
Isobutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >