Learn More
Isoamylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677124
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-85-7
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.15
MDL-Nummer MFCD00008203
InChI-Schlüssel BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamylamine, isopentylamine, 3-methylbutylamine, 1-amino-3-methylbutane, monoisoamylamine, leucamine, 1-butanamine, 3-methyl, 3-methylbutanamine, isovalerylamine, monoisopentylamine
PubChem CID 7894
ChEBI CHEBI:43689
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-amin
SMILES CC(C)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoamylamine
Schmelzpunkt -60.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 95.0°C to 97.0°C
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4070 to 1.4100
Menge 100 mL
UN-Nummer 1106
Beilstein 04, 180
Merck Index 15, 5157
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 87.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoamylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.