Learn More
Isoamylnitrit, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10675602
Isoamylnitrit, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675602
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10675602
Marke: Thermo Scientific Acros 165701000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-46-3, 497-19-8
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00002057
InChI-Schlüssel OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
IUPAC-Name 3-Methylbutylnitrit
SMILES CC(C)CCON=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoamyl nitrite
Namenshinweis 97%
Farbe Gelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 96.0°C to 99.0°C
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2ONO
Brechungsindex 1.3840 to 1.3880
Menge 100 mL
Beilstein 01, 402
Fieser 01,40; 04,270; 05,358; 06,307; 09,258
Merck Index 15, 5168
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Stabilisator 0.2% sodium carbonate
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoamyl nitrite, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Isoamylnitrit, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >