Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Verlängerungsschläuche
Für Anwendungen mit hoher chemischer Beständigkeit
Marke: Gilson™ F117742
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Iso-Versinic™
Spezifikation
Verlängerungsschläuche | |
1 mm | |
300 cm | |
–20 °C | |
Säuren | |
Für die meisten Gase nicht permeabel |
Ja | |
Iso-Versinic | |
Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen | |
Je 1 | |
2.9 ml/min | |
Schwarz |