Learn More
Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm
Diese Hydrometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm zeichnen sich durch einen eingravierten Referenzpunkt auf dem Schaft aus, der auf mögliche Verschiebungen der Skala hinweist.
45.10 € - 53.30 €
Produktcode | Marke | Dichte (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dichte (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11793433
|
Alla France™
3500MC100/20/M-qp |
1000 bis 1050 g/l | 270 mm |
45.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11723423
|
Alla France™
3100MC100/20/M-qp |
1000 bis 1100 g/l | 250 mm |
47.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11733443
|
Alla France™
3500MC110/20/M-qp |
1100 bis 1150 g/l | 270 mm |
53.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11733423
|
Alla France™
3100MC110/20/M-qp |
1100 bis 1200 g/l | 250 mm |
47.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11743423
|
Alla France™
3100MC120/20/M-qp |
1200 bis 1300 g/l | 250 mm |
47.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11783433
|
Alla France™
3500MC095/20/B-qp |
950 bis 1000 g/l | 270 mm |
45.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11713423
|
Alla France™
3100MC090/20/B-qp |
0,900 bis 0,100 g/ml | 250 mm |
47.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11753423
|
Alla France™
3100MC130/20/H-qp |
0,130 bis 0,140 g/ml | 250 mm |
49.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Dichtehydrometer (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF... MRA-Rückverfolgbarkeit
- Zur allgemeinen Verwendung bei 20 °C
- Die Hydrometerskala ist vollständig mit allen Referenznormen, Kalibriertemperatur, der Oberflächenspannung, der individuellen Gerätenummer, der Seriennummer und dem ALLA FRANCE Logo bedruckt
- Anzeigewert unter Meniskus.
- Systematisch mit einem Rückverfolgbarkeits- und Konformitätszertifikat ausgeliefert.
- Kann bei Bedarf mit einem rückführbaren "EU"-Kalibrierungszertifikat oder einem offiziellen "EO"-Kalibrierungszertifikat geliefert werden
- von 0.600 bis 1.000 g/ml= 16 bei 35 mN/m (geringe Spannung)
- von 1.000 bis 1.300 g/ml= 55 mN/m (mittlere Spannung)
- von 1.300 bis 2.000 g/ml= 75 mN/m (hohe Spannung)
Spezifikation
Je 1 | |
Hydrometer nach ISO-Norm |