Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht
Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Marke: Brady™ 311218
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Spezifikation
Class C | |
Polyester | |
Permanent | |
Facility Identification, Safety Identification | |
5.91 in. | |
Square | |
Universal | |
Fire Alarm Flashing Light | |
Photoluminescent on Red |
Gloss | |
1 Sign | |
Surface Mount | |
5.91 in. | |
-40°C to +66°C | |
-40°F to +150°F | |
150 x 150 mm | |
Safety Sign |