Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitszeichen ohne Text – Warnung: Magnetfeld
Sicherheitszeichen zur Gefahrenerkennung.
Marke: Brady™ 827203
8.17 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ISO 7010-konformes Zeichen
- Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
22 x 25 mm |
Laminiertes Polyester | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |