Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor heißer Oberfläche
Artikelnummer. p-7227779
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 10 mm
22 x 25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
54 Stück
Artikelnummer. 15629673
Marke: Brady™ 139013
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Safety sign for hazard identification.
  • ISO 7010-konformes Zeichen
  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Alternate Part Number W/W017/NT-SA-TRI 10/54-B
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Form Dreieckig
Abmessungen (L x B) 9 x 10 mm
Farbe Schwarz auf gelb