Learn More
Iso-Amyl-Alkohol, Reinst, SLR, zur Bestimmung von Fett in Milch, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Beschreibung
Iso-Amyl-Alkohol, Reinst, SLR, zur Bestimmung von Fett in Milch
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -117°C |
pH | 6.5 |
Siedepunkt | 130°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C5H12O |
Menge | 500 mL |
Dampfdichte | 3.04 |
Formelmasse | 88.15g/mol |
Dampfdruck | 4 hPa at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- iso-Amyl alcohol
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.