Learn More
Iso-Amyl-Acetat, 99+ %, AR-zertifiziert für die Analyse, Gemisch aus 2- und3-Methylbutyl-Acetat, Fisher Chemical
113.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Spezifikation
Schmelzpunkt | -78°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 142°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 2.5 L |
Dampfdichte | 4.49 |
Formelmasse | 130.19g/mol |
Dampfdruck | 4mmHg at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- iso-Amylacetat
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.