Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Headloops
ISO Air cleanroom masks are ISO 3 Grade B and easy to put on with increased comfort thanks to its double elastic technology. Made with Mass Balance approach from recycled materials.
Marke: Hopen™ 60.702
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.92000kg
Beschreibung
- Geringe Freisetzung von Partikeln: Helmke-Trommel-getestet für den Einsatz in Reinräumen
- Hohe Filtrationseffizienz von Partikeln, Bakterien und Viren
- Anpassbar an Benutzer und Protokolle und in zwei Größen erhältlich
- Kopfschlaufen verbessern den Komfort für den Benutzer, mit denen sie leichter aufgesetzt werden können
- Die Softex-Technologie begrenzt das Risiko einer Partikelkontamination und verringert gleichzeitig das Risiko von Hautreizungen für den Benutzer
- Origami-Falz- und Doppelelastiktechnologie sorgen für optimale Passform
- Der verstellbare und formbare Nasenclip verhindert das Beschlagen der Gläser
- Der ISO-AIR-Bereich wird in einem Reinraum mit ISO 8-Klassifizierung hergestellt
- Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Cleanroom Face Mask | |
Kopfband | |
210 x 90 mm | |
Grad B | |
> 99 % |
Weiß | |
M | |
60.702 | |
Klasse 1/ISO 3 | |
Branche |