Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Feuerlöscher
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
6.05 € - 15.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polypropylen |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 1.501 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15644357
|
Brady™
816886 |
100 mm | 100 mm |
6.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15654357
|
Brady™
816887 |
148 mm | 148 mm |
9.90 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15664357
|
Brady™
816888 |
200 mm | 200 mm |
11.95 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15684357
|
Brady™
816891 |
315 mm | 315 mm |
15.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
1.501 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Feuerlöscher