Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Feueralarmmelder
Artikelnummer. p-7159757
Click to view available options
Höhe (metrisch):
148 mm
200 mm
Breite (metrisch):
148 mm
200  mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15684407
Marke: Brady™ 817682
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC F005-148x148-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 148 mm
Dicke 1.501 mm
Breite (metrisch) 148 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Rot