Learn More
Micronova™ Bestrahltes Reinraum-Vinylband
Dieses bestrahlte Vinylklebeband für den Reinraum, mit sauber abgehendem Gummikleber, passt seine Form extrem gut an und ist ideal für die Medienvorbereitung, das Stapeln, die Farbcodierung und die Verpackung in kritischen und aseptischen Verarbeitungsanwendungen.
Marke:  Micronova™ CR100-12WHIRM
558.97 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17103915
  • 646.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wird für die Medienvorbereitung, Sortierung, Farbcodierung und Verpackung verwendet
Das Micronova bestrahlte Vinyl-Klebeband für den Reinraum wurde entwickelt, um die Partikelzahl und die Biobelastung bei kritischen und aseptischen Verarbeitungsanwendungen zu begrenzen. Dieses Band passt seine Form extrem gut an und eignet sich ideal zum Versiegeln von gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen, und der synthetische Gummikleber sorgt für ein sauberes Ablösen von Wafer-Kartuschen und den meisten Reinraumarbeitsflächen.
  • Bestrahltes, ultraverarbeitetes, druckempfindliches Vinylband
  • Geringe Partikel- und Biobelastung
  • Synthetischer Kautschukkleber, gewährleistet ein sauberes Ablösen von den meisten Oberflächen
  • Extrem formanpassungsfähig, zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
  • Ideal für die Stapelung, Farbcodierung, Verpackung usw. in aseptischen Bereichen
  • Hervorragend für Reinraum-Konstruktionsbereiche geeignet
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • Im Reinraum verarbeitet und auf einen Kunststoffkern gewickelt
  • Lieferung mit vollständiger Zertifizierung der Bestrahlung und Chargenrückverfolgbarkeit
  • Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
  • Erhältlich in Transparent, Weiß und Hellblau
  • Erhältlich in Breiten von 1/2, 3/4, 1 und 2 Zoll
  • Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Naturkautschuk
Weiß
Tape
Cleanroom Tape
Plattenversiegelung, Markierung und Farbcodierung in aseptischen Umgebungen
60 °F bis 80 °F
33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.)
33 m
12.7 mm
ISO 9001 Certified Facility, Certificate of Irradiation, Certificate of Conformance
Vinyl
Matte
Vinyl
Steril
24/Cs.
16 °C bis 27 °C
36 yd.
0,5 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Micronova™ Bestrahltes Reinraum-Vinylband > Cleanroom Irradiated Vinyl Tape, 3 in. plastic core, 0.5 in. wide, white