Learn More
R&D Systems™ Irradiated Mouse Embryonic Fibroblasts (5 vials)
For use as a feeder layer when culturing embryonic or induced pluripotent stem cells
Marke:  R&D Systems™ PSC001
367.16 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18492140
  • 467.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mitotically inactive mouse embryonic fibroblasts (MEFs) support the growth and maintenance of stem cell pluripotency by secreting necessary soluble factors and by providing a substrate for stem cell attachment.
  • Ready to use
  • MEFs support undifferentiated growth of embryonic and induced pluripotent stem cells
  • Inactivated by gamma irradiation to avoid chemical contamination
  • Consistent feeder layer to reduce experimental variation
  • Free of microbial and mycoplasma contamination
Spezifikation
Spezifikation
6 x 10e6 Cells/Vial, 5 Vials