Learn More
Fisherbrand™ Bestrahltes Vinyl-Klebeband für Reinräume
Bestrahltes Vinylband mit geringer Partikel- und Biobelastungsrate für den Einsatz in kritischen und aseptischen Reinraumanwendungen
Marke: Fisherbrand™ EGVFP-34WHIRM
235.60 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Fisherbrand bestrahlte Reinraum-Vinylband bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne dass beim Entfernen Klebstoffrückstände zurückbleiben. Dieses Band wurde in einer sauberen Umgebung verarbeitet und ist für leichten industriellen Einsatz, saubere Konstruktionsarbeiten und sterile Verarbeitungsbereiche ausgelegt.
- Bestrahltes Vinylband mit Gummikleber, das sich perfekt an die Form anpasst
- Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
- Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
- Ideal für die Medienvorbereitung, Sortierung, Farbcodierung und Verpackung in aseptischen Bereichen
- Hervorragend für Reinraum-Konstruktionsbereiche geeignet
- Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
- Entwickelt für den Einsatz in kritischen und aseptischen Reinraumanwendungen
- Im Reinraum verarbeitet und auf einem 3-Zoll-Kunststoffkern gewickelt
- Lieferung mit vollständiger Zertifizierung der Bestrahlung und Chargenrückverfolgbarkeit
- Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
- In verschiedenen Breiten erhältlich
- Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Naturkautschuk | |
Weiß | |
Roll | |
Cleanroom Tape | |
Abdichtung, Markierung und Farbcodierung von Platten in aseptischen Umgebungen | |
16/Cs. | |
20.32 x 20.32 x 20.32 cm | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. (2,01 m) | |
0,75 in. |
Certificate of Conformance, Certificate of Processing, NIKA - FDA, CID, Complies with Federal Specification PPP-T-66Eand CID A-A 1689A | |
Vinyl | |
Matte White | |
Vinyl | |
Steril | |
3 in. Plastic Core | |
8 x 8 x 8 in. | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.) | |
33 m | |
19,05 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
040068-000 | Qualitätsbescheinigung | 25/09/2023 | EGVFP-34WHIRM |
038986-000 | Qualitätsbescheinigung | 07/07/2023 | EGVFP-34WHIRM |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %