Learn More
Contec™ Bestrahlte Eimereinlagen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Contec™ Bestrahlte Eimereinlagen sind zur Verwendung mit Contec™ 15 l-Eimern aus Polypropylen geeignet.
Marke:  Contec™ BKTBAG2
225.77 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16645514
  • 301.00 € / 60 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schützen Eimer und Desinfektionslösungen, indem sie die Möglichkeit einer Kreuzkontamination verringern.
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Bieten Benutzern ohne Zugriff auf Autoklaven die Möglichkeit, Lösungen steril zu halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BucketLiner
Nicht autoklavierbar
Ja
Contec 15 l-Eimer aus Polypropylen
Steril
Polyethylen
3,9 gal
Reinigung und Desinfektion
3/Beutel, 20 Beutel/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer022239 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog NumberBKTBAG2
Chargennummer021232 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/09/2024 Catalog NumberBKTBAG2
Chargennummer019601 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/08/2023 Catalog NumberBKTBAG2
Chargennummer017052 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/06/2022 Catalog NumberBKTBAG2
Name des Produkts
Contec™ Bestrahlte Eimereinlagen > Bestrahlte Eimereinlagen