Learn More
Bochem™ Eisendrahtbürsten
Click to view available options
Länge (metrisch):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Länge (metrisch) Bürste:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Flaschen
Teströhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Eisendraht, verzinkt
- Natürliche Borsten
- Für Reagenzgläser und Kolben
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kolbenbürste |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flaschen |
| Länge (metrisch) | 470 mm |
| Länge (metrisch) Bürste | 170 mm |
| Menge | Je 1 |