Learn More
Bochem™ Eisendrahtbürsten
Artikelnummer. 10080781
Click to view available options
Länge (metrisch):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Länge (metrisch) Bürste:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Flaschen
Teströhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10080781
Marke: Bochem™ 12320
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Naturborsten. Bochem™ Eisendrahtbürsten eignen sich für Reagenzgläser und Kolben.
  • Eisendraht, verzinkt
  • Natürliche Borsten
  • Für Reagenzgläser und Kolben
Spezifikation
Produkttyp Kolbenbürste
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flaschen
Länge (metrisch) 380 mm
Länge (metrisch) Bürste 130 mm
Menge Je 1