Learn More
Bochem™ Eisendrahtbürste
Mit verzinktem Eisendraht. Die Bochem™ Eisendrahtbürste eignet sich für Reagenzgläser und Kolben.
Marke:  Bochem™ 12322
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10020821
  • 14.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eisendraht, verzinkt
  • Natürliche Borsten
  • Zum Gebrauch mit Kolben und Reagenzgläsern
  • Zum Reinigen von Kolben und Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
Bürste
Für Kolben
190 mm
Je 1
80 mm
550 mm
Eisendraht