Learn More
Hach Lange™ Eisennachweis-Küvettentest
Marke: Hach Lange™ LCK521
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.39600kg
Beschreibung
Bestellinformation
DimRange
Spezifikation
20 | |
2 °C° bis 8 °C° | |
Eisennachweis-Küvettentest |
0,01 bis 1 mg/l Fe | |
1,10-Phenanthrolin |