Learn More
Eisen(III)-sulfat-Pentahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10460863
Eisen(III)-sulfat-Pentahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10460863
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10460863
Marke: Thermo Scientific Acros 345235000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142906-29-4
Summenformel Fe2O12S3·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 489.96
MDL-Nummer MFCD00149714
InChI-Schlüssel YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
Synonym unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23443659
IUPAC-Name Eisen(3+);trisulfat;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) sulfate pentahydrate
Farbe Beige-gelb bis weiß
Physikalische Form Kristallines oder Granulatpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel Fe2(SO4)3·5H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 489.96
Reinheit (%) 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
ChargennummerA0465398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
ChargennummerA0463423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
ChargennummerA0461464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
ChargennummerA0459459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number345230051,345230050,345235000,345231000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III)sulfate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(III)-sulfat-Pentahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >