Learn More
Eisen(III)-oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron(III) oxide |
Schmelzpunkt | 1538.0°C |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (Iodometry) |
Strukturformel | Fe2O3 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol and ether |
Formelmasse | 159.69 |
Reinheit (%) | 95% |
Güte | Rein |
Verlust bei Trocknung | 0.3% max. |