Learn More
Eisen(III)-Nitrat-Nonahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Beschreibung
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat, zertifiziertes AR für die Analyse
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 47°C |
Farbe | Violett |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 250 g |
IUPAC-Name | Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat |
Formelmasse | 404g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron(III) nitrate nonahydrate
- Achtung
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(III)-Nitrat-Nonahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur