Learn More
Eisen(III)-Isopropoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396289
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Iron(III) isopropoxide is applied in the field of nano-materials and thin films, engineering and environmental field. It is employed in catalysis and synthesis, energy conversion and storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14995-22-3
Summenformel C9H21FeO3
Molekulargewicht (g/mol) 233.109
MDL-Nummer MFCD00070436
InChI-Schlüssel QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
PubChem CID 11961763
IUPAC-Name Eisen(3+); Propan-2-olat
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron (III) isopropoxide
Farbe Grau
Verpackung Ampulle
Strukturformel Fe[OCH(CH3)2]3
Menge 1 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 233.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feste Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) isopropoxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.