Learn More
Eisen(III) Chlorid,4.5 % Lösung, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
100 ml
Beschreibung
Eisen(III)-Chlorid-Hexahydrat wird als Lewis-Säure für katalytische Reaktionen und für kolorimetrische Tests auf Phenole und ihre Derivate verwendet. Es wird als Klärmittel in der Abwasser- und Trinkwasseraufbereitung eingesetzt. Weitere Verwendungszwecke von Eisen(III)-Chlorid-Hexahydrat sind die Chloridhydrometallurgie und der Nachweis von Gamma-Hydroxybutyrinsäuren und Salicylsäuren.
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0 °C |
CAS | 10025-77-1 |
Farbe | Gelb |
pH | <1 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 100 ml |
Summenformel | Cl3FeH12O6 |
MDL-Nummer | MFCD00149712 |
Synonym | Eisenchlorid-Hexahydrat, Trichloreisen-Hexahydrat, Eisen-Trichlorid |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Iron(III) chloride 4.5% solution (Yellow sol.)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: iron(III) chloride,hydrochloric acid